Merck
670014
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-3-nitro-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(7-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)