Merck
669687
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3,5-F2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3,5-difluor-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19F2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
142-148 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1cc(F)cc(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19F2NO4/c25-15-9-14(10-16(26)12-15)11-22(23(28)29)27-24(30)31-13-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,21-22H,11,13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChIKey
UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)