Merck
668672
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrazol-1-yl)-benzoesäure
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
266 °C (dec.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H,(H,13,14)
InChIKey
XOEKYPIBVOGCDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)