Merck
667773
Sigma-Aldrich
α-Methoxy-α-trifluormethylphenylacetylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CF3)(OCH3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.62
Beilstein:
2215441
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F
Flammpunkt (°C)
87.8 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter