Merck
667668
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazol-1-carbonsäure-methylester-3-oxid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
128 °C (dec.)
SMILES String
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
InChIKey
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)