Wichtige Dokumente
665061
(R)-(+)-1-Boc-3-Acetamidopyrrolidin
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl (3R)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidincarboxylat
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChIKey
SLFZPSKIMUPQSR-SECBINFHSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)