Merck
662798
Sigma-Aldrich
2-[trans-2-(4-Ethylphenyl)-vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
97%
Synonym(e):
E-2-(4-Ethylphenyl)-vinylboronsäure-pinakolester, trans-2-(4-Ethylphenyl)-vinylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
46-51 °C
SMILES String
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
InChIKey
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)