Merck
66085
2-Methyl-2-butennitril
technical, 50-55% (GC)
Synonym(e):
2,3-Dimethyl-acrylonitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-544-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719984
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
concentration
50-55% (GC)
impurities
~30% 2-methyl-3-butenenitrile
refractive index
n20/D 1.417
bp
115-120 °C (lit.)
density
0.810 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(/C)C#N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N4503-1G04061825666983