Merck
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-Aminopyrrolidin
97%
Synonym(e):
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.548
bp
315 °C
Dichte
1.155 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
InChIKey
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)