Merck
659266
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridin-3-carbonitril
97%
Synonym(e):
2,6-Dimethoxy-3-cyanopyridin, 2,6-Dimethoxynicotinonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C
SMILES String
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)