Merck
659002
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylpyrazol-4-propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H16N2O2/c21-17(22)12-11-15-13-20(16-9-5-2-6-10-16)19-18(15)14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H,21,22)
InChIKey
LMHUSEBWZSOLAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable