Merck
658022
Sigma-Aldrich
6-Bromchromon-3-Propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C
SMILES String
OC(=O)CCC1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C12H9BrO4/c13-8-2-3-10-9(5-8)12(16)7(6-17-10)1-4-11(14)15/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,14,15)
InChIKey
ZMALAWNLBXZMLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)