Merck
657972
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorphenyl)isoxazol-3-Propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14-17-11)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChIKey
RHKHSBMLUYKYIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)