Merck
657948
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitril
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CHCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Verunreinigungen
≤10% cis and trans 3-Methoxypropenenitrile
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChIKey
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)