Wichtige Dokumente
657913
2-Chlor-3-methoxybenzonitril
97%
Synonym(e):
2-Chlor-m-anisonitril
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)