Merck
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
Synonym(e):
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamidsäure-1,1-dimethylethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.450
bp
135 °C/0.3 mmHg
Dichte
1.178 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChIKey
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)