Merck
657654
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IMDAZ
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
QuadraPure® Imidazol-1-yl-propylaminobut-2-enoat-Ester
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Kennzeichnungsgrad
1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-400 μm
Anwendung
Metal Scavenger: Pd, Ru, Os, Co, Ni, Rh, V, Fe, Cu, Sn
Rechtliche Hinweise
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)