Merck
657530
Sigma-Aldrich
3-((2′-Chlor-5′-(Trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11BClF3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
212-216 °C
SMILES String
OB(O)c1cccc(COc2cc(ccc2Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C14H11BClF3O3/c16-12-5-4-10(14(17,18)19)7-13(12)22-8-9-2-1-3-11(6-9)15(20)21/h1-7,20-21H,8H2
InChIKey
IRBNKOHBJCGIFU-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable