Merck
657441
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-Methoxybenzylamin-Hydrochlorid -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250-255 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChIKey
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges