Merck
655732
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-piperidinethanol
96%
Synonym(e):
1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxypiperidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
33-40 °C
SMILES String
OCCN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H15NO2/c9-6-5-8-3-1-7(10)2-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChIKey
DOILPQLHDAWKCZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of estrogen receptor ligands and breast cancer cell antiproliferative agents
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)