Merck
654809
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophen-2-carbonsäurechlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
216-220 °C
Dichte
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccsc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChIKey
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)