Merck
654523
Sigma-Aldrich
6-(3-Nitrophenyl)-2-pyridincarbaldehyd
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-8-10-4-2-6-12(13-10)9-3-1-5-11(7-9)14(16)17/h1-8H
InChIKey
MEBRRQOWKWXTRB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)