Merck
653705
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-methoxy-6-Nitrophenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(Br)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO4/c1-13-4-2-5(8)7(10)6(3-4)9(11)12/h2-3,10H,1H3
InChIKey
GAVVLRJHVWIDPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)