Merck
653373
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[furan-2-yl-(2-hydroxyphenyl)-methyl]-piperidin
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidin-4-yl-carbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-114 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2ccco2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O4/c1-21(2,3)27-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-26-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChIKey
OHZFWZIFIYATEG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)