Merck
653349
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)-essigsäure
97%
Synonym(e):
2-(4-N-(tert.-Butoxycarbonyl)aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C16H24N2O5/c1-16(2,3)23-15(21)17-11-6-8-18(9-7-11)13(14(19)20)12-5-4-10-22-12/h4-5,10-11,13H,6-9H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
InChIKey
YPMFFOGSMOXXLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)