Wichtige Dokumente
652407
Tris-(2,2′-bipyridyl-d8)-ruthenium(II)-hexafluorphosphat
95%
About This Item
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+24
SMILES String
[Ru].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H].[2H]c3nc(c([2H])c([2H])c3[2H])-c4nc([2H])c([2H])c([2H])c4[2H].[2H]c5nc(c([2H])c([2H])c5[2H])-c6nc([2H])c([2H])c([2H])c6[2H]
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2/i3*1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;;;
InChIKey
KLDYQWXVZLHTKT-LUXBKWEBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)