Merck
652075
Sigma-Aldrich
3-[[4′-(Trifluormethoxy)-phenoxy]-methyl]-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12BF3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
bp
118-127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
118-127 °C
SMILES String
OB(O)c1cccc(COc2ccc(OC(F)(F)F)cc2)c1
InChI
1S/C14H12BF3O4/c16-14(17,18)22-13-6-4-12(5-7-13)21-9-10-2-1-3-11(8-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChIKey
ORLMAWFFRKHIFR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)