Merck
651575
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-Aminomethylpyridin
97%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-2-aminomethylpyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5020 (lit.)
Dichte
1.0699 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccn1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
RKVWMMAKYQABGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)