Merck
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-Methylphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
InChIKey
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)