Merck
651141
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinon
97%
Synonym(e):
6-Methyl-5-propyl-4-hydroxypyrimidin, 6-Methyl-5-propyl-4-pyrimidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C (lit.)
SMILES String
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
InChIKey
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable