Merck
650919
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidin
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-180 °C (DSC) (lit.)
96-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m1/s1
InChIKey
WTCWZRXHMNBOCY-MRXNPFEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)