Merck
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridin-2-boronsäure-N-phenyl-diethanolaminester
Synonym(e):
6-Methyl-2-pyridin-boronsäure-N-phenyl-diethanolaminester, 6-Methyl-2-pyridin-boronsäure-[2,2¢-(phenylimino)-diethanol]-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
InChIKey
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)