Merck
648795
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-isochinolin
96%
Synonym(e):
4-Isochinolinboronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
InChIKey
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)