Merck
647128
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylcarbonyl)-piperazin
97%
Synonym(e):
Cyclohexyl-1-piperazinylmethanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-89 °C (lit.)
SMILES String
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
InChIKey
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable