Merck
646792
Sigma-Aldrich
Methyl-3,6-dichlorbenzo[b]thiophen-2-Carboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6Cl2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1sc2cc(Cl)ccc2c1Cl
InChI
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-10(13)9-8(12)6-3-2-5(11)4-7(6)15-9/h2-4H,1H3
InChIKey
ZVRUOIZSXBNGBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)