Wichtige Dokumente
646016
2-Amino-4-methylthiazol-5-carbonsäure-ethylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-180 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3,(H2,8,9)
InChIKey
WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?