Merck
645397
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-(4′-fluorbenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11BClFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-186 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BClFO3/c15-12-7-10(14(17)18)3-6-13(12)19-8-9-1-4-11(16)5-2-9/h1-7,17-18H,8H2
InChIKey
GLLLLVYDIZNTKE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)