Merck
644862
Sigma-Aldrich
5-Isopropylisoxazol-4-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)