Fortfahren mit
644331
Adenin-1,3-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
6-Aminopurin-15N2, Vitamin B}4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H515N2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.11
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Nc1[15n]c[15n]c2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i8+1,10+1
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-GAWGKFCISA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8626648302705292
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
-
isotopic purity
95 atom % 15N
isotopic purity
 13C,  15N, ≥98 atom %
mass shift
M+2
mass shift
-
mass shift
M+2
mass shift
M+6
assay
98% (CP)
assay
≥99%
assay
98% (CP)
assay
≥97% (CP)
form
solid
form
powder
form
solid
form
chunks
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
mp
-
mp
290 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)