Wichtige Dokumente
643033
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.495
Dichte
1.379 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
fluoro
SMILES String
NCc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChIKey
SRHQOQMNBVOXCF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)