Wichtige Dokumente
642924
2-Amino-5-Fluorbenzonitril
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(F)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
InChIKey
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?