Merck
642630
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-(3-aminophenyl)-thiazol
97%
Synonym(e):
4-(3-Aminophenyl)-2-Methylthiazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc(cs1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-12-10(6-13-7)8-3-2-4-9(11)5-8/h2-6H,11H2,1H3
InChIKey
CPHZPWZSSBCSAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves