Wichtige Dokumente
641901
Yttrium(III)-oxid, Dispersion
nanoparticles, <100 nm particle size (BET), 5 wt. % in H2O, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Yttria
About This Item
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
nanoparticles
Enthält
1.0 wt. % Disperbyk®-190 as dispersant
Konzentration
5 wt. % in H2O
Partikelgröße
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
pH-Wert
7-9
Leitfähigkeit
10-100 μS/cm
SMILES String
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
InChIKey
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)