Merck
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Brombenzyloxy)-3-chlorphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11BBrClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChIKey
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contians varying amounts of anhydride
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)