Merck
639222
Sigma-Aldrich
Lithium-2-ethyl-hexodid
10-13 wt. % in heptane
Synonym(e):
Lithium-2-ethyl-1-hexanolat, Lithium-2-ethyl-1-hexylat
About This Item
Lineare Formel:
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Konzentration
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
Verunreinigungen
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
SMILES String
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)