Merck
638765
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-methoxyzimtsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChIKey
FFQJKQJQLDOHDW-HWKANZROSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)