Merck
638234
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H4CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
phenyl
SMILES String
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2/b11-10+
InChIKey
SQPQKZLZYZFJBK-ZHACJKMWSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)