Merck
637777
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dichlorphenyl)-biguanid -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9Cl2N5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
259.5-263.5 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChIKey
OSGGBIXVZCEAHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)