Merck
637653
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazol-4-Carboxylsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
141-145 °C (lit.)
SMILES String
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)