Merck
636983
Sigma-Aldrich
2,5-Didodecyl-1,4-di-1-propinylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H58
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C36H58/c1-5-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-35-31-34(28-8-4)36(32-33(35)27-7-3)30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-6-2/h31-32H,5-6,9-26,29-30H2,1-4H3
InChIKey
QCWGPRMXEPJPFN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)